Learn More
ZNF10 Antibody (CL9744) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-88939C
Product Code. 30293965
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
ZNF10 Monoclonal antibody specifically detects ZNF10 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ZNF10
Monoclonal
DyLight 650
KOX1zinc finger protein 10 (KOX 1), zinc finger protein 10, Zinc finger protein KOX1
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P21506, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Transcription Factors and Regulators
7556
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL9744
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato