Learn More
Zinc Standard Solution, 1g/L HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. p-8014496 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100mL
500mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12903305
Marca: Fisher Chemical B 169 100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Especificaciones
Solution Contains HNO3
Concentration 1 g/L
Quantity 100 mL
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Zinc (Zn) 1000mg/l in HNO3 2%
Clasificación
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Consejos de prudencia
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado