Learn More
ZHX2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 68268-1-IG-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30237348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    129.00€ / 20µL
    Save 16.00€
    11% Off
Description
The ZHX2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ZHX2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit antigen. The ZHX2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
ZHX2
Monoclonal
1000 μg/mL
AFR1; KIAA0854; RAF
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
92-100 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
4E12F2
Unconjugated
Mouse
Protein G purification
RUO
22882
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis