Learn More
Bendazac, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16594444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16594444 5 g 5g
16584444 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16594444 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 464920050
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 20187-55-7 | C16H13N2NaO3 | 304.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20187-55-7
Molecular Formula C16H13N2NaO3
Molecular Weight (g/mol) 304.28
InChI Key GHFGHIKJGVMEFT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium 2-[(1-benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]acetate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spécification
Melting Point 160.0°C
Quantity 5 g
Solubility Information Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, ethanol, acetone
Formula Weight 282.3
Chemical Name or Material Bendazac
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.