missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CLOCK Polyclonal antibody specifically detects CLOCK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | CLOCK |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | BHLHE8, circadian locomoter output cycles protein kaput, Class E basic helix-loop-helix protein 8, clock (mouse) homolog, clock homolog (mouse), EC 2.3.1.48, hCLOCK, KAT13D, KIAA0334bHLHe8circadian locomoter output cycles kaput protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CLOCK fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?