Learn More
Yttrium Standard: Y @ 5 wt % in 20% HNO3
Artikelnummer. 30318468
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30318468 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318468 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGYN5P1L
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Yttrium
CAS 7440-65-5
Analyte or Component Names Yttrium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Y
Concentration 5 %
Synonym Y
InChI Formula InChI=1 S/Y
Solution Type Mixture
SMILES [Y]
Element Y
IUPAC Name yttrium
Solvent or Matrix 20% HNO3
Industry Type Industrial QC
Molecular Weight (g/mol) 88.906
Quantity 1 L
Formula Weight 88.906
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.