Learn More
XRN2 Antibody (OTI5F4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-44752
Code produit. 30306693
  • 735.00€ / 100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
XRN2 Monoclonal antibody specifically detects XRN2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
XRN2
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Mouse
>95%
RUO
22803
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2b
Immunohistochemistry, Western Blot
OTI5F4
Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000
5'-3' exoribonuclease 2, DHM1-like protein, Dhm1-like protein (mouse homolog), DHP protein, EC 3.1.13, EC 3.1.13.-
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 677-779 of human XRN2(NP_036387) produced in E.coli.
100 μg
Primary
For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis