Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Electronic single channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.0005 to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
- Multifunctional rocker, Selection dial, Innovative ejector, Ergonomic display angle
- Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Specifikationer
Specifikationer
| Compatible Tips | epT.I.P.S. |
| Adjustable Tip Spacing | No |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Turquoise |
| Disposable | Reusable |
| For Use With | epT.I.P.S. Pipette Tip (10 mL) |
| Material | Plastic |
| Number of Channels | 1 |
| Programmability | Step-based |
| Sterility | Non-sterile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?