Learn More
Abnova™ XLKD1 Recombinant Protein
Product Code. 16195802
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
25µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16195802
missing translation for 'mfr': Abnova™ H00010894P01.10ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Accession Number AAH26231
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 10894
Molecular Weight (g/mol) 61.16
Name XLKD1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH Range 8
Preparation Method In vitro wheat germ expression system
Purification Method Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MARCFSLVLLLTSIWTTRLLVQGSLRAEELSIQVSCRIMGITLVSKKANQQLNFTEAKEACRLLGLSLAGKDQVETALKASFETCSYGWVGDGFVVISRISPNPKCGKNGVGVLIRKVPVSRQFAAYCYNSSDTWTNSCIPEIITTKDPIFNTQTATQTTEFIVSDSTYSVASPYSTIPAPTTTPPAPASTSIPRRKKLICVTEVFMETSTMSTETEPFVENKAAFKNEAAGFGGVPTALLVLALLFFGAAAGLGFCYVKRYVKAFPFTNKNQQKEMIETKVVKEEKANDSNPNEESKKTDKNPEESKSPSKTTVRCLEAEV
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias CRSBP-1/HAR/LYVE-1/XLKD1
Common Name LYVE1
Gene Symbol LYVE1
Cross Reactivity Human
Species Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt