Läs mer
Läs mer
WSTF Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Proteintech 68361-1-IG-20UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
The WSTF antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human WSTF. This antibody recognizes human antigen. The WSTF antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Specifikationer
| WSTF | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| WBSCR10; WBSCR9; WSTF | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 170 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, ELISA | |
| 2F9F12 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein G purification | |
| RUO | |
| 9031 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering