Learn More
WSTF Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-57741-25ul
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18664388
  • 415.00€ / 25µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
WSTF Polyclonal specifically detects WSTF in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
WSTF
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1B, williams-Beuren syndrome chromosomal region 10 protein
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
BAZ1B
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RIRKHKAAAEKAFQEGIAKAKLVMRRTPIGTDRNHNRYWLFSDEVPGLFIEKGWVHDSIDYRFNHHCKDHTVSGDE
25 μL
Transcription Factors and Regulators
9031
Human
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only