Learn More
WISP3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-56060
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18275862
  • 593.00€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
WISP3 Polyclonal specifically detects WISP3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
WISP3
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
CCN family member 6, CCN6MGC125988, LIBC, MGC125987, MGC125989, PPAC, PPD, WISP-3, WNT1 inducible signaling pathway protein 3, WNT1-inducible-signaling pathway protein 3
Rabbit
Affinity Purified
RUO
8838
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
CCN6
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:CQPTFQLSKAEKFVFSGCSSTQSYKPTFCGICLDKRCCIPNKSKMITIQFDCPNEGSFKWKMLWIT
100 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only