Learn More
Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles
Product Code. 15347047
Click to view available options
Capacity (Metric):
500 mL
1000 mL
Closure Color:
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
Packungsgröße:
Pack of 5
Artikelnummer. 15347047
Marke: Azlon WGW239PVENT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Manufactured from LPDE for strength and flexibilty. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles feature color-coded lids for easy identification.
Manufactured from LPDE for strength and flexibilty. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles feature color coded lids for easy identification.
  • Square shoulder wash bottles
  • Wide neck for easy spill-free filing; patented DripLok™  vapor venting valve prevents solvent drips
  • Color-coded one-piece polypropylene closures maintain shape in use
  • Precision jet-tip aperture for fine control
  • Translucent bottles without print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity (Metric) 500 mL
Material LDPE
Closure Color Green
Mouth Wide
Closure Material Polypropylene
Closure Type Screw Cap with Curved Aperture
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt