Learn More
3M™ White Disposable Visitor Lab Coat, Series 4400
Product Code. 15351495
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Unit Size:
Pack of 50
Product Code. 15351495
Brand: 3M™ 7000089698
Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes. The Series 4400 Disposable Protective Lab Coat is anti-static treated and can be used in light duty applications.
  • Breathable, lightweight material
  • Designed for light duty applications
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes
  • Zip fastener
  • Anti-static treated
  • Elastic cuffs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Lab Coat
Size 3X-Large
Material Microporous laminate
Color White
Cuff Style Elastic
Disposable Yes
Model Series 4400
For Use With (Application) Light duty applications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado