Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE Dropping Bottles With Streaming Tips and Polypropylene Caps
Shop All Wheaton Science Products ProductsDescrizione
- Made of nonautoclavable low-density polyethylene (LDPE)
- Streaming tip dispenses a controlled stream of liquid or a noncontrolled drop
- Polypropylene cap included
- Bottles, tips, and caps are packaged separately
Specifica
Specifica
| Capacity | 0.51 oz., 15mL |
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Color | Natural |
| Diameter (English) | 1 in. |
| Includes | Streaming tip and Polypropylene cap |
| Material | LDPE |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Mouth | Narrow |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?