Learn More
Descrizione
- White LDPE helps protect UV- lght-sensitivie samples
- Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Order Info
Dropper tips and caps must be ordered separately.
Specifica
Specifica
| Capacity | 10 mL, 0.34 oz. |
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Capacity (English) | 0.34 oz. |
| Color | White |
| Diameter (English) | 1 in. |
| Material | LDPE |
| No. per Pack | 100/Cs. |
| Quantity | 100/Cs. |
| Closure Included | No |
| Height (Metric) | 46 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?