Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazomethane Generators for Gas Chromatography
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
- Utilizes clear-seal grease-free joints
- «O« ring not required
- Manufactured from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASMT™ E 438 Type I, Class A requirements
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A |
| Height (English) | 7.8 in. |
| Height (Metric) | 20 cm |
| Includes | O-ring clamp, a 13-425 screw cap with a cut-out top and a ptfe faced rubber liner |
| Type | Diazomethane Generator |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?