Learn More
Complement Component C5aR1 Antibody (347214), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB3648L
Product Code. 18681560
  • 670.00€ / 0.10mL
Description
Complement Component C5aR1 Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5aR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Complement Component C5aR1
Monoclonal
DyLight 550
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
347214
Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
C5A, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5aR, C5a-R, C5ARC5a anaphylatoxin receptor, C5R1C5a ligand, CD88, CD88 antigen, complement component 5 receptor 1, complement component 5 receptor 1 (C5a ligand), complement component 5a receptor 1
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Complement Component C5a R1, Met1-Val350, Accession # P21730
0.1 mL
GPCR, Immunology, Innate Immunity
728
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis