Learn More
ZNF281 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 24088-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 18056405
  • 145.00€ / 20µL
Description
The ZNF281 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ZNF281. This antibody recognizes human antigen. The ZNF281 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
ZNF281
200 μg/mL
Rabbit
Primary
Human
150 kDa
IgG
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
GZP1, Transcription factor ZBP 99, ZBP 99, ZBP99, zinc finger protein 281, ZNF281, ZNP 99
20 μL
23528
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt