Learn More
Water with 0.1% Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Product Code. p-200109924 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantity:
2.5 L
4 L
5 L
Unit Size:
2.5 L
4 L
5 L
Product Code. 30280971
Brand: Thermo Scientific TL01180500
Request Bulk or Custom Format
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA); common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Grade LC-MS
Quantity 5 L
Form Liquid
Reagent Type Solvent Mixture
For Use With Liquid Chromatography, Mass Spectrometry
Product Content Correction
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado