Learn More
VZV Glycoprotein B Antibody [Alexa Fluor™ 750] - (Oka vaccine), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-43770AF750
Product Code. 30281529
  • 507.00€ / 0.10mL
Description
VZV Glycoprotein B Polyclonal antibody specifically detects VZV Glycoprotein B in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
VZV Glycoprotein B
Polyclonal
Western Blot, ELISA
chicken pox, gB, gp140-62, gpII, ORF 31, varicella zoster, VZV
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus Glycoprotein B (Oka vaccine) (Uniprot#: Q4JR05)
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA, Western Blot
Alexa Fluor 750
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Virus
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.