Learn More
Beskrivelse
Vitamin D BP Monoclonal antibody specifically detects Vitamin D BP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Vitamin D BP |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | VDBP/4481 |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | DBP/GC, DBPVDBG, EC 6.3.1.5, Gc-globulin, GRD3, Group-specific component, group-specific component (vitamin D binding protein), hDBP, VDB, VDBP, vitamin D-binding alpha-globulin, vitamin D-binding protein |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa 35-175) of human Vitamin D BP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02774) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?