Learn More
Vimentin Antibody (V9), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-97670AF700
Product Code. 18038616
  • 642.00€ / 0.10mL
Description
Vimentin Monoclonal antibody specifically detects Vimentin in Human, Rat, Canine, Chicken, Equine, Feline, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Vimentin
Monoclonal
Alexa Fluor 700
FLJ36605, vimentin
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
V9 reacts exclusively with vimentin, which is expressed in mesenchymal cells and mesenchymal derived tumors e.g. lymphoma, sarcoma and melanoma.
Store at 4C in the dark.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
V9
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
VIM
Clone V9 is a mouse monoclonal IgG1 antibody derived by fusion of PAI mouse myeloma cells with spleen cells from a BALB/c mouse immunized with vimentin isolated from porcine lens.
0.1 mL
Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
7431
Human, Rat, Canine, Chicken, Equine, Equine
IgG1
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only