Learn More
Vimentin Antibody (SPM576), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-34809PCP
Product Code. 18120399
  • 577.00€ / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Vimentin Monoclonal specifically detects Vimentin in Human, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Goat, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vimentin
Monoclonal
PerCP
FLJ36605, vimentin
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
This monoclonal antibody reacts with a 58kDa protein identified as Vimentin. It shows no cross-reaction with other closely related intermediate filament proteins (IFP however, when used in panels with other antibodies, it is useful for the sub-classification of a given tumor. Expression of Vimentin, when used in conjunction with anti-keratin, is helpful when distinguishing melanomas from undifferentiated carcinomas and large cell lymphomas. All melanomas and Schwannomas react strongly with anti-Vimentin. It labels a variety of mesenchymal cells, including melanocytes, lymphocytes, endothelial cells, and fibroblasts. Non-reactivity of anti-Vimentin is often considered more useful than its positive reactivity, since there are a few tumors that do not contain Vimentin, e.g. hepatoma and seminoma. Anti-Vimentin is also useful as a tissue process control reagent.
Store at 4C in the dark.
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
SPM576
Flow Cytometry
VIM
Human vimentin recombinant protein (Uniprot: P08670)
0.1 mL
Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
7431
Human, Pig, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Goat, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only