Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 System Block Upgrade Kit, TaqMan™ Array
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
This kit allows the ViiA™ 7 Real-Time PCR System to operate using a TaqMan™ Array Block.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
Specifications
Specifications
| Format | 384-well Microfluidic Card |
| Content And Storage | Includes TaqMan Array Block, heated cover, plate adaptor and calibration kit. |
| For Use With (Equipment) | ViiA™ 7 System |
| Reaction Speed | Standard |
| Capacity | 1 Array Card |
| Product Line | TaqMan |
| Product Type | System Block Upgrade Kit |
| Quantity | 1 upgrade |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?