Learn More
Gilson™ VERITY 4220 Dual Syringe Pump
Code produit 16616165 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Temperature (Metric) Max:
40°C
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Temperature (Metric) Max unitSize
16616165 40°C Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16616165 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 31130003
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The VERITY™ Syringe Pumps provide speed and reliability to small- and large-volume, repetitive liquid transfers in HPLC, SPE, and other general liquid handling methods. These pumps work with many VERITY systems and are available in single syringe, dual syringe, and dual syringe with tee configurations. A pressure sensor is available in some models.
  • Choose the Right Pump for Your Needs
  • VERITY 4000-Series Syringe Pumps are ideal for all VERITY GX-series liquid handlers and the 223 Sample Changer.
  • VERITY 4060 and 4260 Syringe Pumps are designed for use with VERITY ASPEC™ SPE systems to automate liquid handling and extractions using positive pressure elution.
  • The VERITY 4060 Single Syringe Pump and VERITY 4260 Dual Syringe Pump when paired with an ASPEC system, can automate liquid handling procedures and solid phase extraction (SPE) using positive pressure elution.
Spécification
Voltage 100/240 V
Type Dual Syringe Pump
Weight (Metric) 7.1 kg
Dimensions (L x W x H) Exterior 22.6 x 17.1 x 26.9 cm
Temperature (Metric) Max 40°C
Temperature (Metric) Min. 5°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.