Learn More
Abcam Venlafaxine Hydrochloride, Serotonin-norepinephrine Reuptake Inhibitor, Solid, 10 mg
Beskrivning
- Molecular Weight: 313.87 g/mol
- Purity: >99%
- Form: Solid
- Activity: Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (antidepressant)
- In vitro properties: Ki values of 82 nM for SERT and 2480 nM for NET; displays 30-fold higher affinity for SERT than NET
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Form | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | Serotonin Transporter, Norepinephrine Transporter |
| Formulation | 100% Venlafaxine hydrochloride |
| Quantity | 10 mg |
| For Use With (Application) | Antidepressant |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?