Learn More
Invitrogen™ VEGF Receptor 2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), APC
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA560503
 View more versions of this product
Product Code. 30534591
  • 129.00€ / Pack of 25
Description
VEGF Receptor 2 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
KDR (FLK1, VEGFR2) is a type III receptor tyrosine kinase. It binds vascular endothelial growth factor with high affinity in vitro, and is expressed early in development by endothelial cell precursors. FLK1 (VEGF Receptor 2) encodes one of the two receptors of the VEGF. This receptor, known as kinase insert domain receptor, is a type III receptor tyrosine kinase. The signalling and trafficking of this receptor are regulated by multiple factors, including Rab GTPase, P2Y purine nucleotide receptor, integrin alphaVbeta3, T-cell protein tyrosine phosphatase, etc. Mutations of FLK1 (VEGF Receptor 2) are implicated in infantile capillary hemangiomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
VEGF Receptor 2
Recombinant Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
P35918
KDR
Recombinant Mouse VEGFR2/Flk-1/CD309/KDR protein (Met1-Glu762).
25 Tests
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Flow Cytometry
001
APC
KDR
6130401C07; CD309; CD309 antigen; fetal liver kinase 1; fetal liver kinase-1; FLK1; Flk-1; FLK1 kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase) (VEGF receptor 2); FLK1 kinase insert domain receptor (VEGF receptor 2); flk-1 type VEGF receptor; KDR; kinase insert domain protein receptor; kinase insert domain receptor; kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase); kinase NYK; Krd-1; Ly73; protein-tyrosine kinase receptor flk-1; sCD309; soluble CD309; soluble vascular endothelial growth factor receptor 2; soluble VEGFR 2; soluble VEGFR2; sVEGFR-2; tyrosine kinase growth factor receptor; vascular endotheial growth factor 2; vascular endothelial growth factor receptor 2; vascular endothelial growth factor receptor- 2; vascular endothelial growth factor receptor-2; vascular endothelial growth factor receptor-3; VEGF R2; VEGF receptor-2; VEGFR; VEGFR2; VEGFR-2
Rabbit
Protein A
RUO
16542
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt