Learn More
VDAC1/Porin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Specifications
Antigen VDAC1/Porin
Clone 2F4
Concentration 500 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Classification Recombinant Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30236072
View Documents
Proteintech
81538-1-RR-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
401.60€
399.00€ / 100µL
Save 2.60€
0.65% Off
Se alternative produkter
Spar op til 
»
30233889
Dokumentvisning
Proteintech
81538-1-RR-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00€
129.00€ / 20µL
Save 20.00€
13% Off
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
The VDAC1/Porin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human VDAC1/Porin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VDAC1/Porin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
VDAC1/Porin
500 μg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
7416
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2F4
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
MGC111064; PORIN; PORIN-31-HL
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.