Learn More
VCY Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-46707
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
VCY Polyclonal antibody specifically detects VCY in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| VCY | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 | |
| Basic Charge, Y-Linked 1, Basic Protein On Y Chromosome, 1, BPY1, BPY1B, Testis-Specific Basic Protein On Y, 1, Testis-Specific Basic Protein Y 1, Variable Charge, Y Chromosome, Variable Charge, Y-Linked, Variably Charged Protein Y, VCY VCY1B, VCY1, VCY1A | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: AATKMAAVTAPEAESGPAAPGPSDQPSQE | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 9084 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur