Learn More
Invitrogen™ VCAM-1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (510), PE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA560245
 View more versions of this product
Product Code. 30533946
  • 99.00€ / Pack of 25
Description
VCAM-1 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
VCAM-1
Recombinant Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.5% BSA and 0.03% ProClin 300
P19320
VCAM1
Recombinant Human VCAM-1/CD106 protein (Met1-Pro697).
25 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG
Flow Cytometry
510
PE
VCAM1
adhesion molecule VCAM-1; CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM100; INCAM-100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; vascular cell adhesion molecule; vascular cell adhesion molecule 1; vascular cell adhesion molecule-1; vascular cell adhesion protein 1; V-CAM 1; Vcam1; Vcam-1; VCAM1B
Rabbit
Protein A
RUO
7412
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis