Learn More
VAV3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen VAV3
Concentration 400 μg/mL
Applications Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunoprecipitation, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30234823
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
30291-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30237271
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
30291-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
The VAV3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human VAV3. This antibody recognizes human antigen. The VAV3 antibody has been validated for the following applications: WB, FC (Intra), IP, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
VAV3
Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunoprecipitation, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
FLJ40431
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
400 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
10451
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt