Learn More
V1a Vasopressin R/AVPR1A Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-94637-0.1ml
 View more versions of this product
Product Code. 18655540
  • 506.00€ / 0.10mL
Descripción
Descripción
V1a Vasopressin R/AVPR1A Polyclonal antibody specifically detects V1a Vasopressin R/AVPR1A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
V1a Vasopressin R/AVPR1A
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Antidiuretic hormone receptor 1a, arginine vasopressin receptor 1A, AVPR V1a, AVPR1, SCCL vasopressin subtype 1a receptor, V1a vasopressin receptor, V1aR, V1-vascular vasopressin receptor AVPR1A, Vascular/hepatic-type arginine vasopressin receptor, vasopressin V1a receptor
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 349-418 of human V1a Vasopressin R/AVPR1A (NP_000697.1). MFFSGHLLQDCVQSFPCCQNMKEKFNKEDTDSMSRRQTFYSNNRSPTNSTGMWKDSPKSSKSIKFIPVST
0.1 mL
GPCR
552
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado