Learn More
USP46 Antibody (CL0363) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-52923PCP
Product Code. 30297651
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
USP46 Monoclonal antibody specifically detects USP46 in Human samples. It is validated for Western Blot,KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
USP46
Monoclonal
PerCP
Deubiquitinating enzyme 46, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ11850, FLJ12552, FLJ14283, FLJ39393, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 46, ubiquitin specific peptidase 46, ubiquitin specific protease 46, ubiquitin thioesterase 46, Ubiquitin thiolesterase 46, Ubiquitin-specific-processing protease 46
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P62068, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
DNA replication Transcription Translation and Splicing
64854
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Western Blot, KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL0363
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.