Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
USP46 Monoclonal antibody specifically detects USP46 in Human samples. It is validated for Western Blot,KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | USP46 |
| Applications | Western Blot, KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL0363 |
| Conjugate | DyLight 405 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Deubiquitinating enzyme 46, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ11850, FLJ12552, FLJ14283, FLJ39393, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 46, ubiquitin specific peptidase 46, ubiquitin specific protease 46, ubiquitin thioesterase 46, Ubiquitin thiolesterase 46, Ubiquitin-specific-processing protease 46 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P62068, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?