Learn More
USP14 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen USP14
Clone 3B12G3
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30236815
View Documents
Proteintech
67746-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30236457
View Documents
Proteintech
67746-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
The USP14 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human USP14. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit antigen. The USP14 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
USP14
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
9097
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
3B12G3
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
TGT
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt