missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UROD Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18156831 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18156831 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18156831 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP220818

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UROD Polyclonal specifically detects UROD in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen UROD
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:3000
Formulation PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gene Accession No. P06132
Gene Alias EC 4.1.1.37, PCT, UPD, URO-D, uroporphyrinogen decarboxylase, uroporphyrinogen III decarboxylase
Gene Symbols UROD
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human UROD. The exact sequence is proprietary.
Molecular Weight of Antigen 41 kDa
Purification Method Affinity Purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7389
Test Specificity Human. Species reactivity based on sequence identity: Mouse (90%), Rat (90%), Bovine (93%).
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.