Learn More
Novus Biologicals™ UIP1 Antibody (SR4268), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-27829-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30041574
  • 382.00€ / 100µL
Description
UIP1 Monoclonal antibody specifically detects UIP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
UIP1
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
55559
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Western Blot
SR4268
Western Blot 1:500-1:2000
26S proteasome-associated UCH37-interacting protein 1, expressed-Xq28STS protein, HAUS augmin-like complex subunit 7, HAUS augmin-like complex, subunit 7, UCH37 interacting protein 1, UCHL5 interacting protein, UCHL5-interacting protein, UCHL5IPHSXQ28ORF, UIP126S proteasome-associated UCH interacting protein 1, X-linked protein STS1769
A synthesized peptide derived from human UIP1 (Uniprot #: Q99871)
100 μL
Primary
Human
Purified
Certificates
Promotions
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt