Learn More
Ubiquitin C Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-94633-0.02ml
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18639680
  • 201.00€ / 0.02mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ubiquitin C Polyclonal antibody specifically detects Ubiquitin C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ubiquitin C
Polyclonal
Western Blot 1:1000 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
HMG20, PolyUbiquitin, polyubiquitin-B, Polyubiquitin-C, UBC, Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a, ubiquitin-60S ribosomal protein L40
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human UBC (NP_066289.3). MQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIE
0.02 mL
Alzheimers Research, Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Protein Turnover, Ubiquitin Proteasome Pathway
7316
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis