Learn More
UBE3B Antibody (OTI3F10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 550.00€
Spécification
| Antigen | UBE3B |
|---|---|
| Clone | OTI3F10 |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:250 |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30306451
|
Novus Biologicals
NBP3-44892-30ul |
30 μL |
256.00€
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30306697
|
Novus Biologicals
NBP3-44892-100ul |
100 μL |
550.00€
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
UBE3B Monoclonal antibody specifically detects UBE3B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ImmunohistochemistrySpécification
| UBE3B | |
| Immunohistochemistry 1:250 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 89910 | |
| IgG2a | |
| >95% | |
| Antibody |
| OTI3F10 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| DKFZp586K2123, DKFZp686A1051, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ45294, MGC131858, MGC78388, ubiquitin protein ligase E3B, ubiquitin-protein ligase E3B | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 768-1068 of human UBE3B (NP_569733) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit