Learn More
Ub-K63 Antibody (HWA4C4), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-00199C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ub-K63 Monoclonal specifically detects Ub-K63 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
| Ub-K63 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| The immunogen for this antibody is Ub-K63. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| HWA4C4 | |
| Western Blot | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| HWA4C4 reacts specifically with the isopeptide linkage region of lysine-63-linked polyubiquitin. It does not react with other forms of ubiquitin including ubiquitin monomer and lysine-48-linked chains. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu