Learn More
Abnova™ TUBB2A Recombinant Protein
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10µg
25µg
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifications
Specifications
| Accession Number | AAH01194 |
| For Use With (Application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulation | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Gene ID (Entrez) | 7280 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.47 |
| Name | TUBB2A (Human) Recombinant Protein (P01) |
| pH Range | 8 |
| Preparation Method | In vitro wheat germ expression system |
| Purification Method | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Quality Control Testing | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Show More |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur