Learn More
TTLL12 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 68044-1-IG-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The TTLL12 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TTLL12. This antibody recognizes human antigen. The TTLL12 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
| TTLL12 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| FLJ41795; KIAA0153; dJ526I14.2 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 72-74 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 1H5C11 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein G purification | |
| RUO | |
| 23170 | |
| Store at -20°C. | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur