Learn More
TSSK4 Antibody, R&D Systems™
Product Code. 18612198 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
25 μL
Unit Size:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18612198 25 μL 25µL
18658526 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18612198 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP26271325ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25µL
    Save 65.44€
    14% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TSSK4 Polyclonal specifically detects TSSK4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen TSSK4
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gene Alias C14orf20, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC133264, serine/threonine kinase 22E, Serine/threonine-protein kinase 22E, STK22E, Testis-specific kinase 4, testis-specific serine kinase 4, testis-specific serine/threonine-protein kinase 4, TSK-4, TSSK-4, TSSK5TSK4
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DFGFAKMVPSNQPVGCSPSYRQVNCFSHLSQTYCGSFAYACPEILRGLPYNPFLSDTWS
Purification Method Protein A purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Protein Phosphatase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 283629
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.