Learn More
Invitrogen™ TSPAN9 Monoclonal Antibody (590409)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA561689
Product Code. 30534729
  • 389.00€ / 100µg
Description
Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
TSPAN9 includes the tetraspan family protein members which are characterized by four predicted transmembrane domains, and are thought to be involved in physiological processes such as tissue differentiation, immunological responses, and sperm-egg fusion. TSPAN9 has recently been identified as a platelet tetraspanin and a component of tetraspanin microdomains that include the collagen receptor GPVI (glycoprotein VI) and integrin alpha6beta1 but not the von Willebrand receptor GPIbalpha or the integrins alphaIIbbeta3 or alpha2beta1, suggesting that TSPAN9 may act to regulate platelet function in concert with other tetraspanins and their associated proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TSPAN9
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
O75954
TSPAN9
HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human TSPAN9.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Western Blot
590409
Unconjugated
TSPAN9
6720474K14Rik; 9430079M16Rik; AU018597; NET5; NET-5; new EST tetraspan 5; PP1057; RGD1304740; tetraspan NET-5; tetraspanin 9; tetraspanin-9; transmembrane 4 superfamily member tetraspan NET-5; Tspan9; tspan-9
Mouse
Protein A/G
RUO
10867
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato