Learn More
Tryptase (Mast Cell Marker) Mouse, Clone: TPSAB1/1961, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifications
Antigen Tryptase (Mast Cell Marker)
Clone TPSAB1/1961
Concentration 200μg/mL
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
15931018
missing translation for 'viewDocuments'
EnquireBio
7177-MSM1-P0
20 μg This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15941018
missing translation for 'viewDocuments'
EnquireBio
7177-MSM1-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
554.40€
478.00€ / 100µg
Save 76.40€
13% Off
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Tryptase (Mast Cell Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Tryptase protein fragment (apprx. aa 115-233)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
31-36kDa
TPSAB1/1961
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
7177
IgG1 κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Secreted and Cytoplasmic
Skin or Tonsil
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt