Learn More
Invitrogen™ Trypsin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
368.00€
Especificaciones
Antigen Trypsin
Concentration 0.5 mg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
17999322
Ver documentos
Invitrogen™
PA5145273
200 μL
368.00€
200µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Trypsin is a 24 kDa enzyme of the serine proteinase family. It is produced in the pancreas as an inactive precursor, trypsinogen, but the active enzyme is located in the gastrointestinal tract where it degrades proteins to large peptides. Trypsin prefers lysine and arginine residues. One of the substrates for trypsin is chymotrypsinogen which is cleaved to produce active chymotrypsin. High levels of immunoreactive trypsin in the bloodstream can indicate pancreatic malfunction and this indicator is used to screene for and diagnose Cystic Fibrosis.
Especificaciones
Especificaciones
Trypsin
Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat, Pig
P00762, P07477
114228, 24691, 5644
Recombinant Human PRSS1 protein, Ser51-Val228 (Accession #P07477).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
Alpha-trypsin chain 1; Alpha-trypsin chain 2; Anionic trypsin I; anionic trypsin-1; Anionic trypsinogen; beta-trypsin; Cationic trypsinogen; digestive zymogen; MGC120175; MGC149362; nonfunctional trypsin 1; pancreatic trypsin 1; pretrypsinogen I; Protease Serine 1; protease serine 2 preproprotein; protease, serine 1; protease, serine 1 (trypsin 1); protease, serine 2; protease, serine, 1; protease, serine, 1 (trypsin 1); protease, serine, 2; protease, serine, 2 (trypsin 2); PRSS1; PRSS2; PTRYI; RATPTRYI; Serine protease 1; Serine protease 2; TCR V beta 4.1; TRP1; Try1; Try-1; TRY2; TRY4; TRY8; Trygn16; TRYP1; TRYP2; TRYP8; trypsin 1; Trypsin I; Trypsin II; trypsin-1; Trypsin-2; trypsinogen; trypsinogen 1; trypsinogen 16; trypsinogen 2; trypsinogen A
PRSS1
IgG
Antigen affinity chromatography, Protein A
PRSS1
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado