Learn More
Cyclophilin C Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-92841-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cyclophilin C Polyclonal antibody specifically detects Cyclophilin C in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Cyclophilin C | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000 | |
| Cyclophilin C, CYPCMGC3673, EC 5.2.1.8, parvulin, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase C, peptidylprolyl isomerase C (cyclophilin C), PPIase C, Rotamase C | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 23-212 of human PPIC (NP_000934.1). SSGAEGFRKRGPSVTAKVFFDVRIGDKDVGRIVIGLFGKVVPKTVENFVALATGEKGYGYKGSKFHRVIKDFMIQGGDITTGDGTGGVSIYGETFPDENFKLKHYGIGWVSMANAGPDTNGSQFFITLTKPTWLDGKHVVFGKVIDGMTVVHSIELQATDGHDRPLTNCSIINSGKIDVKTPFVVEIADW | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Signal Transduction | |
| 5480 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur