Learn More
TRIM62 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35611-20ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TRIM62 Polyclonal antibody specifically detects TRIM62 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| TRIM62 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| DEAR1, ductal epithelium-associated RING Chromosome 1, FLJ10759, FLJ16558, tripartite motif containing 62, tripartite motif-containing 62, tripartite motif-containing protein 62 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 120-280 of human TRIM62 (NP_060677.2).,, Sequence:, HEQHQVTGIDDAFDELQRELKDQLQALQDSEREHTEALQLLKRQLAETKSSTKSLRTTIGEAFERLHRLLRERQKAMLEELEADTARTLTDIEQKVQRYSQQLRKVQEGAQILQERLAETDRHTFLAGVASLSERLKGKIHETNLTYEDFPTSKYTGPLQY | |
| 20 μL | |
| Zinc Finger | |
| 55223 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido