Learn More
Neutrophil Elastase/ELA2 Antibody (NP57), mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Neutrophil Elastase/ELA2 Monoclonal specifically detects Neutrophil Elastase/ELA2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Neutrophil Elastase/ELA2 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | NP57 |
| Conjugate | mFluor Violet 450 SE |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Bone marrow serine protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.37, ELA2granulocyte-derived elastase, elastase 2, neutrophil, elastase, neutrophil expressed, Elastase-2, GE, HLEelastase-2, HNE, Human leukocyte elastase, leukocyte elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN elastase, PMN-E, polymorphonuclear elastase, SCN1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Neutrophil granule proteins |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?